Stampa…
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520602-1G PC520602-25G PC520602-5G
APOSPC520602-1GEA 118 EUR
APOSPC520602-1G APOSPC520602-25G APOSPC520602-5G
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol 95%
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol
Formula: C₁₀H₁₀F₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226509
CAS Number: 534-39-4