Stampa…
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
PC520600-250MG PC520600-500MG
APOSPC520600-250MGEA 280 EUR
APOSPC520600-250MG APOSPC520600-500MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₇H₅F₃N₂O₂
Peso molecolare: 206,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10696245
CAS Number: 944900-39-4