Stampa…
1-Chloro-2-fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC520598-10G PC520598-1G PC520598-5G
APOSPC520598-10GEA 1160 EUR
APOSPC520598-10G APOSPC520598-1G APOSPC520598-5G
1-Chloro-2-fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
1-Chloro-2-fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₅ClF₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226522
CAS Number: 1099598-23-8