Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520596-1G
PC520596-5G
APOSPC520596-1GEA
129
EUR
APOSPC520596-1G
APOSPC520596-5G
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate 97%
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate
Formula:
C₈H₁₁F₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10699116 CAS Number: 1040683-08-6 |