Stampa…
2-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520595-1G PC520595-5G
APOSPC520595-1GEA 118 EUR
APOSPC520595-1G APOSPC520595-5G
2-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂BrF₄N
Peso molecolare: 243,99 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699118
CAS Number: 89402-29-9