Stampa…
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC520593-1G PC520593-5G
APOSPC520593-1GEA 161 EUR
APOSPC520593-1G APOSPC520593-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂F₅N
Punto di ebollizione: 139…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699122
CAS Number: 1099597-92-8
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III