Stampa…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
PC520588-1G PC520588-5G PC520588-25G
APOSPC520588-1GEA 55.3 EUR
APOSPC520588-1G APOSPC520588-5G APOSPC520588-25G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Formula: C₇H₃BrF₃NO₂
Peso molecolare: 270,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10687236
CAS Number: 749875-16-9