4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520587-10G
PC520587-5G
APOSPC520587-10GEA
535
EUR
APOSPC520587-10G
APOSPC520587-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Formula:
C₈H₆BrF₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09907950 CAS Number: 853771-88-7 |