Stampa…
1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC520586-1G PC520586-25G PC520586-5G
APOSPC520586-1GEA 84.1 EUR
APOSPC520586-1G APOSPC520586-25G APOSPC520586-5G
1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₇BrF₂
Densità: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 87,8 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11007736
CAS Number: 445303-70-8
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III