1-Methyl-4-(pentafluoroethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520584-1G
PC520584-5G
APOSPC520584-1GEA
118
EUR
APOSPC520584-1G
APOSPC520584-5G
1-Methyl-4-(pentafluoroethyl)benzene 95%
1-Methyl-4-(pentafluoroethyl)benzene
Formula:
C₉H₇F₅ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09909908 CAS Number: 117081-46-6 |