3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC52058-10G
PC52058-1G
PC52058-5G
APOSPC52058-10GEA
800
EUR
APOSPC52058-10G
APOSPC52058-1G
APOSPC52058-5G
3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Formula:
C₇H₃ClF₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11226526 CAS Number: 1005764-23-7 |