5-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)boronic acid
PC520577-1G
PC520577-5G
APOSPC520577-1GEA
135
EUR
APOSPC520577-1G
APOSPC520577-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid 97+%
5-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid
Formula:
C₆H₅BFNO₄ Peso molecolare: 184,92 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09037802 CAS Number: 1329171-65-4 |