Stampa…
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520574-1G PC520574-5G
APOSPC520574-1GEA 194 EUR
APOSPC520574-1G APOSPC520574-5G
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃F₄NO₄
Peso molecolare: 253,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08282778
CAS Number: 878572-17-9