Stampa…
3,4-Bis(trifluoromethyl)pyridine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520568-10G PC520568-5G
APOSPC520568-10GEA 605 EUR
APOSPC520568-10G APOSPC520568-5G
3,4-Bis(trifluoromethyl)pyridine 96%
3,4-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₃F₆N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08686956
CAS Number: 20857-46-9