Stampa…
4-Fluoro-3-methylbenzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520564-10G PC520564-5G
APOSPC520564-10GEA 919 EUR
APOSPC520564-10G APOSPC520564-5G
4-Fluoro-3-methylbenzotrifluoride 97%
4-Fluoro-3-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₆F₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07778352
CAS Number: 74483-52-6