[[4-(Trifluoromethyl)cyclohexyl]methyl]amine(cis- and trans- mixture) 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₈H₁₄F₃N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07777219 CAS Number: 361393-85-3 |