4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520560-25G
PC520560-5G
PC520560-1G
PC520560-10G
APOSPC520560-25GEA
0
EUR
APOSPC520560-25G
APOSPC520560-5G
APOSPC520560-1G
APOSPC520560-10G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzonitrile 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzonitrile
Formula:
C₈H₅BrFN Peso molecolare: 214,0300 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07782073 CAS Number: 916792-13-7 |