Stampa…
3-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520546-25G PC520546-5G
APOSPC520546-25GEA 686 EUR
APOSPC520546-25G APOSPC520546-5G
3-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene 97%
3-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene
Formula: C₇H₅F₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06657983
CAS Number: 26029-52-7