Stampa…
1-(Difluoromethyl)-2-fluorobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Difluoromethyl-1-fluorobenzene
PC520545-25G PC520545-5G
APOSPC520545-25GEA 698 EUR
APOSPC520545-25G APOSPC520545-5G
1-(Difluoromethyl)-2-fluorobenzene 97%
1-(Difluoromethyl)-2-fluorobenzene
Formula: C₇H₅F₃
Peso molecolare: 146,112 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06657985
CAS Number: 63878-70-6