Stampa…
3,5-Dichloro-4-fluoropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520543-1G PC520543-5G
APOSPC520543-1GEA 210 EUR
APOSPC520543-1G APOSPC520543-5G
3,5-Dichloro-4-fluoropyridine 97%
3,5-Dichloro-4-fluoropyridine
Formula: C₅H₂Cl₂FN
Peso molecolare: 165,9800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368620
CAS Number: 916791-62-3