Stampa…
4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520542-10G PC520542-1G PC520542-5G
APOSPC520542-10GEA 1030 EUR
APOSPC520542-10G APOSPC520542-1G APOSPC520542-5G
4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine 95%
4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine
Formula: C₁₂H₁₄F₃NO
Peso molecolare: 245,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06248881
CAS Number: 824390-04-7