2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520541-10G
PC520541-1G
PC520541-5G
APOSPC520541-10GEA
989
EUR
APOSPC520541-10G
APOSPC520541-1G
APOSPC520541-5G
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine 95%
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine
Formula:
C₇H₄F₃N₃ Peso molecolare: 187,13 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05248878 CAS Number: 109113-96-4 |