Stampa…
2,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520540-1G PC520540-5G
APOSPC520540-1GEA 71.3 EUR
APOSPC520540-1G APOSPC520540-5G
2,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde 98%
2,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₆F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06246882
CAS Number: 879093-08-0