Stampa…
3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic acid ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: RoflumilastRelated Compound D, 3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic acid
PC520539-10G PC520539-25G
APOSPC520539-10GEA 147 EUR
APOSPC520539-10G APOSPC520539-25G
3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic acid ≥95%
3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic acid
Formula: C₁₂H₁₂F₂O₄
Peso molecolare: 258,221 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04621687
CAS Number: 162401-62-9