Stampa…
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520538-25G PC520538-5G
APOSPC520538-25GEA 1400 EUR
APOSPC520538-25G APOSPC520538-5G
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid
Formula: C₉H₇F₃O₄S
Punto di fusione: 125…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973012
CAS Number: 1099597-82-6