Stampa…
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC520535-1G PC520535-2.5G
APOSPC520535-1GEA 176 EUR
APOSPC520535-1G APOSPC520535-2.5G
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₃
Peso molecolare: 206,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973780
CAS Number: 53104-95-3