Stampa…
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC520534-1G PC520534-250MG
APOSPC520534-1GEA 168 EUR
APOSPC520534-1G APOSPC520534-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole 97%
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
Formula: C₉H₆F₃N
Punto di fusione: 107…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972104
CAS Number: 51310-54-4