Stampa…
2,3-Dimethyl-4-fluoroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520532-1G PC520532-5G
APOSPC520532-1GEA 243 EUR
APOSPC520532-1G APOSPC520532-5G
2,3-Dimethyl-4-fluoroaniline 97%
2,3-Dimethyl-4-fluoroaniline
Formula: C₈H₁₀FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972870
CAS Number: 1737-68-4