Stampa…
2',6'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520530-1G PC520530-5G
APOSPC520530-1GEA 152 EUR
APOSPC520530-1G APOSPC520530-5G
2',6'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
2',6'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₈F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115921
CAS Number: 886498-84-6