Stampa…
2,5-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520529-1G PC520529-250MG
APOSPC520529-1GEA 373 EUR
APOSPC520529-1G APOSPC520529-250MG
2,5-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2,5-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₅F₄N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038327
CAS Number: 675602-90-1