Stampa…
2-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-5-fluoronicotinaldehyde
PC520523-10G PC520523-1G PC520523-5G
APOSPC520523-10GEA 322 EUR
APOSPC520523-10G APOSPC520523-1G APOSPC520523-5G
2-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
2-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₆H₃ClFNO
Peso molecolare: 159,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095247
CAS Number: 851484-95-2