Stampa…
(6-Fluoro-3-pyridinyl)methanol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (6-Fluoropyridin-3-yl)methanol
PC520522-1G PC520522-5G
APOSPC520522-1GEA 101 EUR
APOSPC520522-1G APOSPC520522-5G
(6-Fluoro-3-pyridinyl)methanol 96%
(6-Fluoro-3-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆FNO
Peso molecolare: 127,1200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095186
CAS Number: 39891-05-9