Stampa…
2-Amino-3,5,6-trifluoropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520521-2.5G PC520521-5G
APOSPC520521-2.5GEA 141 EUR
APOSPC520521-2.5G APOSPC520521-5G
2-Amino-3,5,6-trifluoropyridine 97%
2-Amino-3,5,6-trifluoropyridine
Formula: C₅H₃F₃N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001164
CAS Number: 3534-50-7