Stampa…
(5-Fluoro-3-pyridyl)methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Fluoropyridin-3-yl)methanol
PC520517-10G PC520517-1G PC520517-5G
APOSPC520517-10GEA 989 EUR
APOSPC520517-10G APOSPC520517-1G APOSPC520517-5G
(5-Fluoro-3-pyridyl)methanol 97%
(5-Fluoro-3-pyridyl)methanol
Formula: C₆H₆FNO
Peso molecolare: 127,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01758680
CAS Number: 22620-32-2