2-Chloro-5-chlorosulphonyl-4-fluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520514-100G
PC520514-50G
APOSPC520514-100GEA
757
EUR
APOSPC520514-100G
APOSPC520514-50G
2-Chloro-5-chlorosulphonyl-4-fluorobenzoic acid 98%
2-Chloro-5-chlorosulphonyl-4-fluorobenzoic acid
Formula:
C₇H₃Cl₂FO₄S Peso molecolare: 273.07 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01321365 CAS Number: 264927-50-6 |