Stampa…
7-(Trifluoromethyl)quinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520509-10G PC520509-1G PC520509-5G
APOSPC520509-10GEA 757 EUR
APOSPC520509-10G APOSPC520509-1G APOSPC520509-5G
7-(Trifluoromethyl)quinoline 97%
7-(Trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₆F₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00833760
CAS Number: 325-14-4