Stampa…
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520504-25G PC520504-5G
APOSPC520504-25GEA 582 EUR
APOSPC520504-25G APOSPC520504-5G
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonamide 97%
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₅ClFNO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130211
CAS Number: 146533-46-2