Stampa…
4-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride, 1-Chloro-3-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC520503-10G PC520503-1G PC520503-5G
APOSPC520503-10GEA 640 EUR
APOSPC520503-10G APOSPC520503-1G APOSPC520503-5G
4-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride 95%
4-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
Peso molecolare: 225,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047693
CAS Number: 25889-38-7