Stampa…
3-Methyl-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520502-25G PC520502-5G
APOSPC520502-25GEA 954 EUR
APOSPC520502-25G APOSPC520502-5G
3-Methyl-4-nitrobenzotrifluoride 97%
3-Methyl-4-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042323
CAS Number: 67192-42-1