Stampa…
1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4,4-Trifluoro-1-(naphthalen-2-yl)butane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione
PC5204M-100G PC5204M-25G PC5204M-500G
APOSPC5204M-100GEA 133 EUR
APOSPC5204M-100G APOSPC5204M-25G APOSPC5204M-500G
1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone 98%
1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone
Formula: C₁₄H₉F₃O₂
Peso molecolare: 266,22 g/mol
Punto di fusione: 70…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054501
CAS Number: 893-33-4