Stampa…
Methyl-3-fluoro-4-iodobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-fluoro-4-iodobenzoate
PC52047-1G PC52047-5G PC52047-25G
APOSPC52047-1GEA 49.5 EUR
APOSPC52047-1G APOSPC52047-5G APOSPC52047-25G
Methyl-3-fluoro-4-iodobenzoate
Methyl-3-fluoro-4-iodobenzoate
Formula: C₈H₆FIO₂
Peso molecolare: 280,0349 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800728
CAS Number: 1027513-46-7