Stampa…
3-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC52043-1G PC52043-5G
APOSPC52043-1GEA 125 EUR
APOSPC52043-1G APOSPC52043-5G
3-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride
3-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃ClF₄
Peso molecolare: 198,5500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100532
CAS Number: 1099597-93-9