Stampa…
3,5-Dimethyl-4-fluorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC52041-1G PC52041-5G PC52041-10G
APOSPC52041-1GEA 31.9 EUR
APOSPC52041-1G APOSPC52041-5G APOSPC52041-10G
3,5-Dimethyl-4-fluorobenzonitrile 98%
3,5-Dimethyl-4-fluorobenzonitrile
Formula: C₉H₈FN
Punto di fusione: 88…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832248
CAS Number: 867367-02-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III