Stampa…
2-Fluoro-5-iodophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC52001-1G PC52001-250MG
APOSPC52001-1GEA 193 EUR
APOSPC52001-1G APOSPC52001-250MG
2-Fluoro-5-iodophenol 97%
2-Fluoro-5-iodophenol
Formula: C₆H₄FIO
Peso molecolare: 238,0000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16659616
CAS Number: 186589-89-9