Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)-1,2-phenylenediamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5195-1G PC5195-5G PC5195-25G
APOSPC5195-1GEA 26.1 EUR
APOSPC5195-1G APOSPC5195-5G APOSPC5195-25G
4-(Trifluoromethoxy)-1,2-phenylenediamine 97%
4-(Trifluoromethoxy)-1,2-phenylenediamine
Formula: C₇H₇F₃N₂O
Punto di ebollizione: 106…108 °C/5mmHg
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094278
CAS Number: 658-89-9