1,2-Diamino-3-fluoro-5-iodobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC5192-1G
PC5192-500MG
APOSPC5192-1GEA
513
EUR
APOSPC5192-1G
APOSPC5192-500MG
1,2-Diamino-3-fluoro-5-iodobenzene 97%
1,2-Diamino-3-fluoro-5-iodobenzene
Formula:
C₆H₆FIN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094277 CAS Number: 517920-74-0 |