Stampa…
2-Fluoro-4-iodo-6-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5191-1G PC5191-100MG PC5191-250MG PC5191-500MG PC5191-2.5G PC5191-5G
APOSPC5191-1GEA 304 EUR
APOSPC5191-1G APOSPC5191-100MG APOSPC5191-250MG APOSPC5191-500MG APOSPC5191-2.5G APOSPC5191-5G
2-Fluoro-4-iodo-6-nitroaniline
2-Fluoro-4-iodo-6-nitroaniline
Formula: C₆H₄FIN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094276
CAS Number: 517920-73-9