Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5180-1G PC5180-25G PC5180-5G
APOSPC5180-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5180-1G APOSPC5180-25G APOSPC5180-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
Formula: C₆H₄BrFN₂O₂
Peso molecolare: 235,0100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094271
CAS Number: 517920-70-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III