Stampa…
α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5174-5G PC5174-25G
APOSPC5174-5GEA 135 EUR
APOSPC5174-5G APOSPC5174-25G
α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
alpha-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O
Punto di ebollizione: 62…63 °C/0,5mmHg
Densità: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039618
CAS Number: 1737-26-4