Stampa…
α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
PC5173-25G PC5173-5G
APOSPC5173-25GEA 188 EUR
APOSPC5173-25G APOSPC5173-5G
α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
alpha-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O
Peso molecolare: 190,165 g/mol
Punto di ebollizione: 89…91 °C/4mmHg
Densità: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021868
CAS Number: 454-91-1